Descripción
Recipiente de polipropileno rentable con tapón de rosca. Se vacía completamente sin retención de residuos.
- Impermeable a la luz
- Apto para su uso con alimentos
- Esterilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 1.22 in. |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.16 in. |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 29.5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Altura con tapón (métrico) | 40 mm |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |