Learn More
Brady™ Etiquetas de laboratorio RFID de polipropileno blanco con memoria
Código de producto. 17435993
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
17435993 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 17435993 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 309082
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiqueta RFID UHF para su uso en identificación general de laboratorio en placas cónicas, frascos, tubos grandes y placas de pocillos.
  • Diseñado para su uso en frascos cónicos, placas cónicas, frascos, tubos grandes y placas de pocillos en entorno de laboratorio
  • Material de cara de etiqueta de poliéster con chip unido a la antena de aluminio con adhesivo de película conductiva anisotrópico
  • Adecuado para la impresión de transferencia térmica, incluida la codificación RFID
  • Las etiquetas están fuera de la herida y se inspeccionan al 100 %, con 500 buenas etiquetas RFID por rollo con malas etiquetas marcadas
  • Memoria reservada de 32 bits (para contraseñas de acceso de salida)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polipropileno
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado RFID, etiquetado sanitario y hospitalario, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas industriales Sato CL4NX Plus, impresora de etiquetas industriales Zebra ZT411
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete 500 etiquetas/rollo
Cantidad 500 etiquetas
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0,011 in
Grosor (métrico) 0,28 mm
Repetición vertical (métrico) 33 mm
Dimensiones (L x An) 30 x 45 mm
Longitud (imperial) 1,181 in
Anchura (imperial) 1,77 in
Anchura (métrico) 45 mm
Altura (imperial) 1,181 in
Altura (métrico) 30 mm
Alternate Part Number THT-UHF-7425-45x30-0.1