Learn More
3M™ Monos de protección desechables y blancos, Serie 4545
Código de producto. 12992305 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Altura (imperial):
69 a 71 in
73/76 pulg
De 64 a 67 pulg
De 66 a 69 pulg
De 70 a 74 in
De 76 a 78 pulg
De 78 a 81 in
Altura (métrico):
167 a 176 cm
174 a 181 cm
179 a 187 cm
194 a 200 cm
De 164 a 170 cm
De 186 a 194 cm
De 200 a 206 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Altura (imperial) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12992305 2XL 73/76 pulg De 186 a 194 cm paquete de 20
12912315 XXXXL De 78 a 81 in De 200 a 206 cm paquete de 20
12922305 M De 66 a 69 pulg 167 a 176 cm paquete de 20
12972305 L 69 a 71 in 174 a 181 cm paquete de 20
12912305 Pequeño De 64 a 67 pulg De 164 a 170 cm paquete de 20
12982305 XL De 70 a 74 in 179 a 187 cm paquete de 20
12902315 3XL De 76 a 78 pulg 194 a 200 cm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12992305 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100198132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    199.55€ / paquete de 20
    Ahorro 104.45€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Proporciona directiva para EPI de Categoría III, protección de tipo 5/6. La serie 4545 de monos de protección protege contra partículas radioactivas y agentes biológicos y reduce la acumulación de carga estática.
  • Diseñado para ser cómodo y muy protector.
  • Excelente barrera contra partículas secas y ciertos químicos líquidos limitados salpicadura.
  • Protección biológica probada según la norma EN 14126
  • Material microporoso laminado, suave y bien cubierto.
  • Certificado para proteger también contra partículas radioactivas y agentes biológicos y reducir la acumulación de carga estática.
  • Pocas pelusas.
  • Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas muchas salas blancas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Polietileno, laminado de poliéster/polietileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Tejido
Tipo de campana extractora 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Con costura doble, Sellado
Esterilidad No estéril
Clase de protección Directiva para EPI de categoría III, Tipo 5/6
Tamaño del tórax (imperial) De 45 a 49 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 115 a 124 cm
Altura (imperial) 73/76 pulg
Altura (métrico) De 186 a 194 cm