Learn More
GA International White Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Código de producto. 17894396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101,6 x 25,4 mm
101,6 x 50,8 mm
101,6 x 63,5 mm
31,8 mm x 16 mm + círculo de 9,5 mm
33 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 50,8 mm
57,1 x 31,7 mm
63,5 x 31,8 mm
66,8 x 28,6 mm
76,2 x 25,4 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 500
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17894396 66,8 x 28,6 mm 25,4 mm paquete de 2000
17864766 31,8 mm x 16 mm + círculo de 9,5 mm 25,4 mm paquete de 2000
17815066 31,8 mm x 16 mm + círculo de 9,5 mm 76,2 mm paquete de 2000
17814406 66,8 x 28,6 mm 76,2 mm paquete de 2000
17864966 101,6 x 25,4 mm 25,4 mm paquete de 1000
17834496 101,6 x 25,4 mm 76,2 mm paquete de 1000
17804976 33 x 15,9 mm 25,4 mm paquete de 1000
17814776 33 x 15,9 mm 76,2 mm paquete de 1000
17854286 63,5 x 31,8 mm 25,4 mm paquete de 1000
17804776 63,5 x 31,8 mm 76,2 mm paquete de 2000
17855066 101,6 x 63,5 mm 25,4 mm paquete de 500
17874196 101,6 x 63,5 mm 76,2 mm paquete de 1000
17874576 57,1 x 31,7 mm 25,4 mm paquete de 2000
17864286 57,1 x 31,7 mm 76,2 mm paquete de 2000
17874146 50,8 x 50,8 mm 25,4 mm paquete de 1000
17844366 50,8 x 50,8 mm 76,2 mm paquete de 2000
17815036 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm paquete de 2000
17884366 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm paquete de 2000
17814466 76,2 x 25,4 mm 25,4 mm paquete de 1000
17824426 76,2 x 25,4 mm 76,2 mm paquete de 2000
17854846 101,6 x 50,8 mm 25,4 mm paquete de 500
17874546 101,6 x 50,8 mm 76,2 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17894396 Supplier GA International Supplier No. AUTT105C12WH
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent
Color White
Acabado Medium Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 2000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -76°F to +302°F
Intervalo de temperatura (métrico) -60°C to +150°C
Dimensiones (L x An) 66,8 x 28,6 mm
Longitud (imperial) 1.13 in.
Longitud (métrico) 28.6 mm
Anchura (imperial) 2,63 in
Anchura (métrico) 66.8 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25,4 mm