Learn More
ABEBA™ Zapatos profesionales blancos
Código de producto. 15253715
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
15253715 1 par
15233715 1 par
15263715 1 par
15223715 1 par
15243715 1 par
15300202 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15253715 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 9600/41/42
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los zuecos quirúrgicos ocupacionales antiestáticos son antideslizantes.
  • Esterilizable en autoclave &a 121 °C durante 15 minutos (sin aditivos) 
  • Blanco 
  • Antiestático 
  • Lavable a 60 &grados C 
  • Correa del talón plegable y ajustable 
  • Resistencia al deslizamiento SRC según EN ISO 20347: 2012 
  • CE EN ISO 20347: 2012 
Especificaciones
Color Blanco
Modelo 9600
Tipo de producto Zapatos para entornos controlados