Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Toallas de mano de papel de dos capas intercaladas 6789, 15 paquetes
Código de producto. 12688845
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
214 x 210 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12688845 214 x 210 mm paquete de 15
1 options
Código de producto. 12688845 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6789
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las toallas de mano dobladas están diseñadas para respaldar los estándares de higiene y crear una experiencia de baño edificante. Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Dispensadores de toallas de papel, estas toallas de papel son FSC y certificado con etiqueta ecológica europea.
15 paquetes x 186 toallas blancas de 2 capas (2790 en total) Un clip de toallas de mano entrelazadas de 2 capas contiene 186 toallas de mano plegadas en V Mantenga altos los estándares de higiene de las manos y cree una mejor experiencia en el baño con Kleenex Toallas de mano dobladas de 2 capas Únicas Airflex La tecnología de estas suaves toallas de mano desechables da como resultado una absorbencia superior, lo que hace que secarse las manos sea una experiencia eficiente, efectiva y placentera. Las toallas de papel son FSC y certificado con etiqueta ecológica europea para la higiene de manos con garantía medioambiental. Certificado para contacto con alimentos Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Dispensadores de toallas de papel Mejore su experiencia en el baño con el confiable y familiar dispensador de toallas de papel. Kleenex marca, diseñada para brindar una experiencia inigualable al tiempo que respalda altos estándares de higiene en el lugar de trabajo. Kleenex Las toallas de mano entrelazadas son las toallas de mano dobladas preferidas para una comodidad similar a la del hogar y un cuidado inigualable en baños exclusivos. Las toallas de papel suaves y delicadas de 2 capas ayudan a demostrar a los usuarios que te preocupas, mientras que Airflex La tecnología incorporada en cada toalla de mano desechable favorece un secado de manos eficaz y eficiente y respalda altos estándares de higiene en los baños. Las toallas de papel interplegadas, o toallas de mano plegadas en V como también se las conoce, están diseñadas para dispensar una toalla de papel de mano a la vez. Este método de dispensación de una sola hoja se ha diseñado para mejorar la higiene de las manos minimizando el riesgo de contaminación cuando se secan las manos, ya que el usuario solo toca la hoja que está utilizando. La dispensación de una toalla de papel a la vez también está diseñada para mejorar el coste de uso, ya que el usuario solo toma las toallas de mano que necesita para secarse las manos. Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada. Estas toallas de mano cuentan con tecnología de compresión para aumentar la sostenibilidad mediante la reducción del almacenamiento y el transporte. Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Opciones de dispensador de toallas de papel: Dispensadores Aquarius en color blanco o negro (códigos de producto 6945 y 7171), un dispensador de gran capacidad (código 9962) y un dispensador de acero inoxidable de alta imagen (código 8971). FSC y con certificación Ecolabel Europea de garantía medioambiental. Certificación para el contacto con alimentos. Un clip de Kleenex Las toallas de mano de papel interplegadas contienen 186 toallas de mano plegadas en V. Cada toalla de papel de 2 capas mide 21 cm x 21,5 cm. 15 paquetes x 186 toallas blancas de 2 capas (2790 en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano entrelazada
Longitud (imperial) 1.81 ft.
Longitud (métrico) 217 mm
Anchura (imperial) 1.29 ft.
Anchura (métrico) 210 mm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 214 x 210 mm
Formato Interplegado
Para utilizar con (aplicación) Baños concurridos
Cantidad de embalaje 2790 paq.
Tela 2 capas