Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase B con llave de paso de vidrio recta, graduación blanca
Código de producto. 13137979
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13137979 25 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 13137979 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3120170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Hirschmann™ Las buretas de clase B con graduación blanca están fabricadas con materiales duraderos. DURAN™ tubo de vidrio.
  • Vidrio ámbar
  • Línea corta
  • Con graduación blanca
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso recta con llave de vidrio
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 25 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Llave de paso
Báscula Blanco
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,045 ml
Tipo Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385