Learn More
SHOWA™ Guantes blancos de uso general, modelo B0610
Código de producto. 17897381
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Tamaño de la unidad:
10 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17897381 6 10 pares
17807391 7 10 pares
17817391 8 10 pares
17827391 9 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17897381 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor BO61006S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.45€
    23.61€ / 10 pares
    Ahorro 3.84€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este guante de uso general, ligero, elástico y con baja pelusa es resistente a la deformación, por lo que mantiene su forma durante más tiempo.
  • Diseñado para una óptima libertad de movimiento, el B0610 tiene un puño corto.
  • El forro de nailon sin costuras y sin revestimiento reduce los riesgos de irritación y alergia al tiempo que mantiene la destreza y la tactilidad.
Specifications
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free Sí
Material Nylon
Tipo de producto Guante
Tamaño 6
Esterilidad No estéril
Modelo Tejido sin costuras
FDA 510 (k) No
Para utilizar con (aplicación) Mecánica e ingeniería, reparación y mantenimiento de automóviles, circuitos integrados, manipulación de piezas complejas, microelectrónica, semiconductores, salas blancas, control de calidad
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Serie Uso general