Learn More
Buerkle™ Graduación autoadhesiva de plástico, blanco/azul
Código de producto. 10741231 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
20 L (1 L increments)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Graduaciones unitSize
10741231 20 L (1 L increments) cada uno
1 options
Código de producto. 10741231 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04319021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Bidones de cuello ancho de 20 l
  • Autoadhesivo
  • Blanco y azul
  • Para su uso con bidones de cuello ancho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blue
Para utilizar con (equipo) Bidones de cuello ancho de 20 l
Graduaciones 20 L (1 L increments)
Material Plástico
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Graduación