Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de campana extractora | 3 paneles |
| Esterilidad | No estéril |
| Clase de protección | Categoría III |
| Altura (métrico) | 167 a 176 cm |
| Mostrar más |