Learn More
3M™ Mono de protección
Código de producto. 12962325 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12962325 3XL paquete de 20
12912325 Pequeño paquete de 20
12922325 M paquete de 20
12932325 L paquete de 20
12942325 XL paquete de 20
11963784 2XL paquete de 20
11953784 - paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12962325 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000089640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Protective coveralls are manufactured from a high quality laminated material with a breathable back panel to improve air ventilation and reduce heat build-up.
  • Panel trasero transpirable para ayudar a mejorar la ventilación del aire y reducir la acumulación de calor.
  • Los puños tejidos proporcionan un suave cierre en la muñeca para una mayor comodidad en comparación con los cierres elásticos.
  • Cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento.
  • Cremallera de doble sentido con cubrecremallera hermético para mayor comodidad y para ayudar a proporcionar protección adicional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de manguito Tejido
Estilo de cuello Campana extractora
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III
Modelo 4535W
Altura (métrico) De 194 a 200 cm