Description
- Panel trasero transpirable para ayudar a mejorar la ventilación del aire y reducir la acumulación de calor.
- Los puños tejidos proporcionan un suave cierre en la muñeca para una mayor comodidad en comparación con los cierres elásticos.
- Cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento.
- Cremallera de doble sentido con cubrecremallera hermético para mayor comodidad y para ayudar a proporcionar protección adicional.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Color | Azul, Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | 4535W |