Learn More
Masterflex™ Abrazadera de manguera de copolímero de acetal blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Copolímero de acetal |
| Para utilizar con | 6,85 × 7,36 mm (0,27 × 0,29 in) Diámetro interno de los tubos |
| Cantidad de embalaje | 100/Paq. |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Abrazadera para tubos |