Learn More
Dostmann Electronic Temporizador II blanco digital con pilas AAA
Descripción
- Temporizador de corta duración
- Temporizador y cronómetro electrónicos con pantalla grande y configuración de 10 teclas. Cuenta hacia delante o atrás de 10 minutos a 1 segundo.
- Con pinza para bolsillo, soporte de sobremesa, sujeción magnética y pila AAA de 1,5 V.
- Dimensiones (An × Al × F): 60 x 70 x 25mm
- Peso: 95g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador II digital |
| Intervalo de tiempo | De 1 s a 10 h |
| Resolución | 1 s |
| Batería, tipo | AAA |
| Color | Blanco |
| Peso (métrico) | 95 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de alimentación, laboratorio, educación, pasatiempos |
| Cantidad | 1 unidad |