Learn More
Nasco Bolsas para muestras con zona de escritura Whirl-Pak™
Código de producto. 11714834 Tienda Whirl-Pak Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
207 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11714834 207 ml paquete de 500
1 options
Código de producto. 11714834 Proveedor Nasco N.º de proveedor B01489WA
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La tira blanca de escritura facilita la identificación de las muestras.
  • Se puede escribir en la tira blanca con un bolígrafo de punta esférica normal, un lápiz o un marcador.
  • La capacidad se mide en onzas líquidas cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta está doblada tres veces
  • Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido; es necesaria una manipulación cuidadosa después de la congelación.
  • Todas las bolsas se esterilizan después de la fabricación.
Nota: El volumen y las dimensiones son aproximados. Las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C.
Especificaciones
Color Blanco
Cantidad 500/Caja
Grosor (imperial) 2,50 mil
Dimensiones (L x An) 18 x 9,5 cm (7 x 3,75 pulg.)
Tipo de producto Bolsas para muestras
Capacidad (imperial) 7 oz
Capacidad (métrico) 207 ml
Grosor (métrico) 0,064 mm