Learn More
Whirl-Pak™ Bolsas de PE Whirl-Pak™ Thio-Bag™ para muestreo de agua clorada
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11767944 Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (imperial):
2,25 mil
2,5 mil
Longitud (imperial):
7 in
9 in
Capacidad (imperial):
4 oz
18 oz
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (imperial) Longitud (imperial) Capacidad (imperial) unitSize
11767944 2,25 mil 7 in 4 oz 100 PCS
30286577 2,25 mil 7 in 4 oz paquete de 1000
11740334 2,5 mil 9 in 18 oz 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11767944 Proveedor Whirl-Pak™ N.º de proveedor B01040WA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para el muestreo de agua potable, agua de piscina, efluentes y residuos industriales
Ideales para el muestreo de agua potable, agua de piscina, efluentes y residuos industriales
Bolsas estériles irrompibles para recoger y declorar muestras de agua y aguas residuales para su examen bacteriológico de conformidad con los requisitos de la EPA y la APHA.
  • Eliminación económica y sencilla
  • La bolsa de 118 ml contiene una píldora no tóxica y no nutritiva impregnada con 10 mg de tiosulfato sódico y tiene una línea de llenado de 100 ml
  • La bolsa de 532 ml contiene una píldora de 25 mg de tiosulfato sódico y tiene una línea de llenado de 300 ml
Especificaciones
Descripción Bolsas estándar Whirl-Pak Thio-Bag
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de tapón Cinta y cable
Color Clear
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de agua clorada
Incluye Contiene una píldora de 25 mg de tiosulfato sódico.
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 4 oz.
Sin látex Sí
N.° por paquete 100/Pk.
Embalaje exterior Cardboard
Embalaje interior de protección Plastic
Cantidad 100/Paq.
Método de esterilización Ethylene Oxide Gas
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) de 82 °C
Grosor (imperial) 2,25 mil
Dimensiones (L x An) 18 x 7,6 cm
Longitud (imperial) 7 in
Anchura (imperial) 3 in
Tipo de producto Liquid Sample Bag
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 118 ml
Longitud (métrico) 18 cm
Anchura (métrico) 7,6 cm
Grosor (métrico) 0,057 mm