Descripción
Las bolsas extragrandes admiten muestras grandes y eliminan la necesidad de dividir la muestra en partes más pequeñas.
- La lengüeta de cierre tiene un alambre redondo y uno plano para garantizar que la bolsa esté bien cerrada
- Doble la pestaña con firmeza de 4 a 5 veces al cerrarla
- Las mediciones de volumen son aproximadas
- La tira blanca de escritura facilita la identificación de las muestras
- El acabado similar al papel elimina las manchas de tinta y proporciona una superficie para cualquier instrumento de escritura
- Esterilizadas
Nota
- No debe usarse a temperaturas superiores a 82 °C.
- Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Pestaña de cierre |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Admite muestras de gran tamaño y evita tener que dividirlas en partes más pequeñas |
| Incluye | Blanco, tira de escritura |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen de llenado | 184 oz |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |