Learn More
WHI-P97, MedChemExpress
Código de producto. 16487107
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487107 5 mg 5 miligramos
16450707 50 mg 50 miligramos
16445286 100 mg 100 miligramos
16444388 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487107 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11067
MedChemExpress WHI-P97 is a potent and selective JAK-3 inhibitor. WHI-P97 is effective in preventing the development allergic asthma in vivo.
WHI-P97 is a potent and selective JAK-3 inhibitor. WHI-P97 is effective in preventing the development allergic asthma in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WHI-P97
CAS 211555-05-4
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13Br2N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.88 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)=CC(Br)=C1O
Peso molecular (g/mol) 455.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation