Learn More
WHI-P180, MedChemExpress
Código de producto. 16490256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490256 2 mg 2 miligramos
16459357 5 mg 5 miligramos
16422887 50 mg 50 miligramos
16406818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15769
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress WHI-P180 (Janex 3) is a multi-kinase inhibitor; inhibits RET, KDR and EGFR with IC50s of 5 nM, 66 nM and 4 μM, respectively.
WHI-P180 (Janex 3) is a multi-kinase inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WHI-P180
CAS 211555-08-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15N3O3
Cantidad 2 mg
Sinónimo Janex 3
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (84.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(O)=C3)=C2C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 297.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.31
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease