Learn More
WHI-P154, MedChemExpress
Código de producto. 16455898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455898 10 mg 10 miligramos
16442047 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16455898 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13895
MedChemExpress WHI-P154 is a potent EGFR inhibitor, and also modestly blocks JAK3, with IC50s of 4 nM and 1.8 μM, respectively.
WHI-P154 is a potent EGFR inhibitor, and also modestly blocks JAK3, with IC50s of 4 nM and 1.8 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WHI-P154
CAS 211555-04-3
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14BrN3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (132.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(NC2=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=NC=N2)C=C1Br
Peso molecular (g/mol) 376.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease