Learn More
WHI-P 154
Código de producto. 18735406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18735406 25 mg 25 miligramos
18726926 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18735406 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 3115/25
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
JAK3 kinase inhibitor. Also inhibits EGFR
WHI-P 154 is a JAK3 inhibitor (IC50 = 1.8 μM) that displays no activity at JAK1 or JAK2. Inhibits STAT1 activation, iNOS expression and NO production in macrophages in vitro. Also inhibits other common kinases including EGFR (IC50 = 4 nM), Src, Abl, VEGFR, MAPK and PI 3-K and induces apoptosis in human glioblastoma cell lines (IC50 = 158 μM). Induces differentiation of neural progenitor cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinazolinyl)amino]phenol
CAS 211555-04-3
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 25 mg
Fórmula molecular C16H14BrN3O3
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 376.2