Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con polipropileno blanco para frascos de vidrio y viales Wheaton™
Código de producto. 11794199 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
18-400
24-400
Material de revestimiento:
Espuma de polietileno
PTFE/polietileno
PTFE/silicona
Polivinilo
N.º por caja:
144 cajas
200 cajas
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello Material de revestimiento N.º por caja unitSize
11794199 24-400 PTFE/silicona 200 cajas paquete de 200
11718899 15-425 Espuma de polietileno 144 cajas paquete de 144
11728899 18-400 Espuma de polietileno 144 cajas paquete de 144
11788819 18-400 Polivinilo 144 cajas paquete de 144
11758809 18-400 PTFE/polietileno 144 cajas paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11794199 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W224600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con superficie transparente para escribir
  • Disponible con diferentes revestimientos (PTFE/silicona, polietileno espumado, polivinilo, polietileno espumado con revestimiento de PTFE)
  • Con opción de parte superior abierta o cerrada
Tapones con revestimiento de PTFE/silicona:
  • Proporciona resistencia al calor
  • Vidrio relleno
  • Adecuado para muestras EPA
Tapones con revestimiento de polietileno espumado:
  • Resistentes a productos químicos.
  • Junta hermética
Tapones con revestimiento de polivinilo:
  • Con barrera contra la humedad
  • Buenos para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
Tapones con exterior de PTFE y revestimiento de espuma de polietileno:
  • Resistentes a productos químicos.
  • Proporciona propiedades de compresibilidad y sellado
  • Buena opción para productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 200 cajas
Material de revestimiento PTFE/silicona
Acabado del cuello 24-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Para utilizar con (equipo) Vial EPA de vidrio