Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con polipropileno blanco para frascos de vidrio y viales Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Disponible con diferentes revestimientos (PTFE/silicona, polietileno espumado, polivinilo, polietileno espumado con revestimiento de PTFE)
- Con opción de parte superior abierta o cerrada
Tapones con revestimiento de PTFE/silicona:
- Proporciona resistencia al calor
- Vidrio relleno
- Adecuado para muestras EPA
- Resistentes a productos químicos.
- Junta hermética
- Con barrera contra la humedad
- Buenos para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
- Resistentes a productos químicos.
- Proporciona propiedades de compresibilidad y sellado
- Buena opción para productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 144 cajas |
| Material de revestimiento | Polivinilo |
| Acabado del cuello | 18-400 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |