Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno y exterior de PTFE Wheaton™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Excelente para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico
- El revestimiento de polietileno con espuma de PTFE ofrece resistencia química contra productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes
- La espuma de polietileno proporciona compresibilidad y propiedades de sellado fiables
- Adecuado para muestras ambientales, fármacos y reactivos diagnósticos
- Compatible con botellas y viales de vidrio
- Construcción de tapa de rosca de polipropileno blanco
- Disponible en varios tamaños de acabado de condensador GPI para adaptarse a una variedad de acabados de botella y cuello de frascos
Spécification
Spécification
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 144 cajas |
| Esterilidad | No estéril |
| Material de revestimiento | Espuma de polietileno |
| Acabado del cuello | 22-400 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Reutilizable |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?