Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blancos con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- La tapa de rosca de polipropileno blanco proporciona una superficie clara para escribir o etiquetar
- El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad
- Compatible con ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
- Rosca de acabado 400 para un cierre seguro y fiable
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 144 cajas |
| Esterilidad | No estéril |
| Acabado del cuello | 28-400 |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco redondo |
| Revestimiento del tapón | Polivinilo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Reutilizable |
| Mostrar más |