Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ con acabado para encapsular; sin tapones
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales.
- Sin graduar
- Frascos transparentes fabricados con Wheaton-33™ vidrio borosilicato de baja extracción
- Fondos interiores cónicos diseñados para proporcionar un drenaje total hacia abajo y así la máxima recuperación de muestras
- Acabado superior con crim, cierres comprados por separado
- Adecuado para reacciones a pequeña escala, centrifugación, almacenamiento, embalaje y envío de muestras vitales
Información de órdenes
Los cierres se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,51 in |
| Diámetro interior (métrico) | 13 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Precortados | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala de muestras esenciales |
| Graduado | No |
| Mostrar más |