Learn More
DWK Life Sciences Matraces de tripsinización Wheaton™ con brazo lateral
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- El brazo lateral permite decantar el contenido con mayor facilidad mientras retiene las partículas grandes detrás del dique
- Las tapas de los brazos laterales tienen un tamaño de 20-415
- Los tapones tienen revestimientos de caucho de butadieno-estireno blanco
- Fabricados con vidrio de borosilicato con extraíbles bajos Wheaton 33 que cumple los requisitos de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM E-438, tipo I, clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estilo: tripsinización Erlenmeyer |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizados para formar suspensiones celulares mediante la digestión con tripsina de las proteínas conectivas |
| Incluye | 20-415 La tapa lateral y la tapa superior tienen revestimiento de caucho estireno butadieno blanco |
| Tamaño de rosca | 430 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Tamaño del tapón | 38 mm |