Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido cónicas Wheaton™ con manos de mortero de PTFE
Código de producto. 11748939 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
5 ml
15mL
Longitud de la mano de mortero (imperial):
8,6 in
9,4 in
Longitud del tubo (imperial):
3,38 in
3,6 in
4,48 in
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,43 in
0,51 in
0,7 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud de la mano de mortero (imperial) Longitud del tubo (imperial) Diámetro exterior del tubo (imperial) Tamaño de la unidad
11748939 15mL 9,4 in 4,48 in 0,7 in cada uno
10608085 3 ml 8,6 in 3,38 in 0,43 in cada uno
10240472 5 ml 8,6 in 3,6 in 0,51 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11748939 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 358145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    194.87€ / paquete de 1
    Ahorro 11.13€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Trituradora de tejido cónica con una mano de mortero de PTFE para tejidos blandos
La varilla de acero inoxidable mide 0,25 in. (6,3 mm) de diámetro y lo suficientemente largo para encajar en el mandril del Wheaton Agitador de varilla.
  • La mano de mortero de PTFE con varilla de acero inoxidable se ajusta al homogeneizador de potencia
  • Homogeneiza tejido blando como el cerebro
  • Mortero fabricado con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
  • Los componentes intercambiables evitan las preocupaciones de las piezas combinadas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Capacidad (métrico) 15mL
Material Vidrio de borosilicato, PTFE
Tipo de producto Trituradora de tejido
Incluye Con sello de teflón
Longitud de la mano de mortero (imperial) 9,4 in
Longitud de la mano de mortero (métrico) 240mm
Longitud del tubo (imperial) 4,48 in
Longitud del tubo (métrico) 114mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,7 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 18mm