Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido cónicas Wheaton™ con manos de mortero de PTFE
Código de producto. 10608085 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
0,1 oz., 3 mL
0,16 oz, 5 mL
0,5 oz, 15 mL
Longitud de la mano de mortero (imperial):
8,6 in
9,4 in
Longitud del tubo (imperial):
3,38 in
3,6 in
4,48 in
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,43 in
0,51 in
0,7 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Longitud de la mano de mortero (imperial) Longitud del tubo (imperial) Diámetro exterior del tubo (imperial) unitSize
10608085 0,1 oz., 3 mL 8,6 in 3,38 in 0,43 in cada uno
10240472 0,16 oz, 5 mL 8,6 in 3,6 in 0,51 in cada uno
11748939 0,5 oz, 15 mL 9,4 in 4,48 in 0,7 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10608085 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 358137
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trituradora de tejido cónica con una mano de mortero de PTFE para tejidos blandos
La varilla de acero inoxidable mide 0,25 in. (6,3 mm) de diámetro y lo suficientemente largo para encajar en el mandril del Wheaton Agitador de varilla.
  • La mano de mortero de PTFE con varilla de acero inoxidable se ajusta al homogeneizador de potencia
  • Homogeneiza tejido blando como el cerebro
  • Mortero fabricado con vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
  • Los componentes intercambiables evitan las preocupaciones de las piezas combinadas
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,1 oz
Capacidad (métrico) 3 ml
Material Vidrio de borosilicato, PTFE
Tipo de producto Trituradora de tejido
Incluye Con sello de PTFE
Longitud de la mano de mortero (imperial) 8,6 in
Longitud de la mano de mortero (métrico) 220mm
Longitud del tubo (imperial) 3,38 in
Longitud del tubo (métrico) 86mm
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,43 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 11mm
Capacidad 0,1 oz., 3 mL