Learn More
DWK Life Sciences Recogedor de muestras subterráneas Wheaton™ Grab Sampler II
Código de producto. 12694833 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,83 m
3,66 m
5,49 m
Longitud (imperial):
6 ft
12 ft
18 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
12694833 3,66 m 12 ft cada uno
12487361 1,83 m 6 ft cada uno
12407371 5,49 m 18 ft cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12694833 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 990400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1213.04€ / paquete de 1
    Ahorro 241.96€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Includes
Frasco de muestras de boca estrecha de 1000 ml con tapón revestido de PTFE
Para acceder al flujo de líquidos en pozos profundos y áreas de muestreo subterráneas de difícil acceso
  • Consta de un cabezal de polipropileno inerte con accesorios de acero inoxidable y un conjunto de una vara de aluminio con un acabado dorado de Alodine
  • El cable en la parte superior del mango levanta el émbolo accionado por un resorte de la abertura del frasco y permite que el líquido entre a través de cuatro orificios de 15,9 mm (0,625 pulg.) de diámetro
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador subterráneo
Incluye Frasco de muestras de boca estrecha de 1000 ml, tapón
Material de la cabeza Polipropileno
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Capacidad (métrico) 1 L
Acabado Alodine dorado
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Longitud (imperial) 12 ft
Longitud (métrico) 3,66 m