Learn More
DWK Life Sciences Recogedor de muestras subterráneas Wheaton™ Grab Sampler™ I
Código de producto. 12477361 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12477361 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12477361 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 990250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00€
    1025.13€ / paquete de 1
    Ahorro 79.87€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Se suministra montado con dos pinzas de acero inoxidable y un frasco de muestra de vidrio de borosilicato graduado de 1000 ml esterilizable en autoclave con tapón recubierto de PTFE.
Para una cómoda recogida de muestras de agua subterránea para pruebas de contaminación en vertederos, barcos o muelles sin entrar en el agua. Ayuda a cumplir los procedimientos descritos en el Manual de la EPA de EE. UU. para el control de aguas residuale
  • Tubo de aluminio ligero de 1,8 m y dos pinzas de acero inoxidable ajustables que admiten un frasco de muestreo graduado de 1000 ml
  • El sencillo dispositivo en el extremo del tubo elimina y sustituye el tapón mientras el frasco está sumergido
  • Fabricados a partir de tubos cuadrados de 1,9 cm de aluminio con acabado de Alodine dorado
  • El frasco resiste la esterilización en autoclave y la refrigeración repetidas
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de muestreo subterráneo
Material Glass
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Incluye Dos pinzas de acero inoxidable y un frasco de muestra de vidrio de borosilicato graduado de 1000 ml esterilizable en autoclave con tapón recubierto de PTFE
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Capacidad (métrico) 1000 mL
Acabado Alodine dorado
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Dimensiones (L x An) 183 x 2 cm (72 x 0,75 in)
Longitud (imperial) 72 in
Longitud (métrico) 183 cm
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 2 cm