Learn More
DWK Life Sciences Tapones de caucho de bromobutilo de tipo tapón recto Wheaton™ para viales y frascos de suero
Código de producto. 12462641 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
12462641 Gris paquete de 1000
1 options
Código de producto. 12462641 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224100331
Para obtener el máximo sellado de viales con acabado de vidrio de pared recta
  • Disponible en diferentes materiales (silicona y bromobutilo)
No se recomiendan para viales con característica de retroceso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 3 cm
Para utilizar con (equipo) Se ajusta a la boca de viales con DI de 1,5 cm y DE de 3 cm y frascos de suero
Dureza 50 durómetros
Esterilizables en autoclave
Color Gris
Material Caucho de bromobutilo
Tipo de producto Tapón recto
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.