Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero Wheaton™: Tapón recto
Código de producto. 11788919 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Rojo
Material:
Caucho
Caucho butílico
Mezcla de isopreno de clorobutilo
Diámetro (métrico):
13 mm
30mm
20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11788919 Gris Mezcla de isopreno de clorobutilo 13 mm paquete de 1000
10036671 Rojo Caucho 30mm paquete de 1000
12811144 Gris Caucho butílico 20 cm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11788919 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224100072
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Proporcionan tapas herméticas
  • Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
  • Los tapones de enchufe ranurados y de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 1,3 cm
Diámetro (métrico) 13 mm
Para utilizar con (equipo) Viales y frascos de suero
Dureza 40 durómetros
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 7 mm
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Diámetro del área superior (métrico) 13 mm
Material Mezcla de isopreno de clorobutilo
Tipo de producto Tapón recto
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Stopper Number 13