Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero Wheaton™: Tapón con manguito
Código de producto. 11798919 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
11 mm
13 mm
20 mm
30 mm
Diámetro interior (métrico):
5 mm
7 mm
13 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Diámetro interior (métrico) unitSize
11798919 13 mm 7 mm paquete de 1000
11718929 11 mm 5 mm paquete de 1000
12442641 30 mm 15 mm paquete de 1000
11708929 20 mm 13 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11798919 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224100060
Proporcionan tapas herméticas
  • Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
  • Los tapones de enchufe ranurados y de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de punción múltiple
Para utilizar con (equipo) Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con DI de 0,7 cm y DE de 1,3 cm
Dureza 40 durómetros
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 5 mm
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón de manguito