Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero Wheaton™: Tapón con manguito
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
- Los tapones de enchufe ranurados y de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de punción múltiple |
| Para utilizar con (equipo) | Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con DI de 0,5cm y DE de 1,1cm |
| Dureza | 40 durómetros |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Diameter (Metric) Bottom | 5 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón de manguito |