Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero Wheaton™: Tapón de liofilización de 3 patas
Código de producto. 11764199 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
11764199 Gris paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11764199 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W224100202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan tapas herméticas
Proporcionan tapas herméticas
  • Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
  • Los tapones de enchufe ranurados y de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 2 cm
Para utilizar con (aplicación) Liofilización
Para utilizar con (equipo) Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con un D.I. de 1,3 cm y un D.E. de 2 cm
Dureza 50 durómetros
Esterilizables en autoclave
Color Gris
Material Caucho butílico
Tipo de producto Tapón de liofilización de 3 patas