Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tapón de brida fina para frascos y viales de suero
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
- Los tapones ranurados y de tres puntas son ideales para aplicaciones de liofilización.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 3 patas |
| Diámetro interior (métrico) | 2 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Liofilización |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos y viales de suero de 1,3 cm de diámetro interior y 2 cm de diámetro exterior |
| Cantidad | 300 tapones/paquete. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 13 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 20 mm |
| Mostrar más |