Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero Wheaton™: Septa de brida de cierre
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Proporcionan tapas herméticas
- Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
- Los tapones de enchufe ranurados y de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 3,3 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales y frascos de suero |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Gris |
| Material | Caucho de clorobutilo |
| Tipo de producto | Septa de brida de cierre |