Learn More
DWK Life Sciences Muestreador de bomba de acero inoxidable Wheaton™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Requires
Conjunto de cable doble
Recoger muestras líquidas o viscosas ligeras de tanques, estanques, lagunas y pozos
Consta de cámara de depósito cilíndrica, émbolo ponderado que sella la cámara en la parte inferior y conexión de cables
Información de órdenes
Dimensiones, 2,5 pulg. de diámetro x 10 pulg. l (6,3 x 25 cm); Peso: 4 lb. (1,8kg)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de bombas |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Incluye | Cámara de depósito cilíndrica, émbolo ponderado que sella la cámara en la parte inferior, y conexión de cable |
| Capacidad (imperial) | 17 oz. |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Recoger muestras líquidas o viscosas ligeras de tanques, estanques, lagunas y pozos |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,5 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,3 cm |
| Longitud (imperial) | 10 pulg |
| Mostrar más |