Learn More
DWK Life Sciences Tarros de tinción y accesorios Wheaton™
Código de producto. 10492172 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Base de sujeción para portaobjetos
Tarro de tinción Coplin
Número de portaobjetos:
5
5 verticalmente, 10 espalda con espalda
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Número de portaobjetos Tamaño de la unidad
10492172 Base de sujeción para portaobjetos 5 paquete de 2
10264732 Tarro de tinción Coplin 5 verticalmente, 10 espalda con espalda paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10492172 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 900575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.05€
    52.44€ / paquete de 2
    Ahorro 11.61€
    18% Descuento
En stock
Tarros de tinción y accesorios
Tarro de tinción Coplin
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Capacidad de 60 ml
Base de sujeción para portaobjetos de polipropileno
  • Permite la transferencia fácil y segura de cinco portaobjetos
  • Encaja en Wheaton Frascos de tinción Coplin
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear
Material Polipropileno
Tipo Base de sujeción para portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Tinción
Para utilizar con (equipo) Tarros de tinción Wheaton Coplin
Número de portaobjetos 5
Altura (métrico) 35mm