Learn More
DWK Life Sciences Placas de tinción de Wheaton™, 8-16 Unidad de portaobjetos
Código de producto. 10316712 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de portaobjetos:
8 individuales o 16 consecutivos
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Número de portaobjetos Tamaño de la unidad
10316712 8 individuales o 16 consecutivos paquete de 6
1 options
Código de producto. 10316712 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 900630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    236.12€ / paquete de 6
    Ahorro 46.88€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Se puede utilizar para tinción o como cámara de revelado de TLC. Placas de tinción de Wheaton™, 8-16 Unidades de portaobjetos fabricadas con vidrio sodocálcico.
  • Plato tipo Hellendahl
  • Incluye una tapa de cristal
  • Capacidad para 8 portaobjetos individuales de 75 x 25 mm o, si es necesario, 16 portaobjetos uno al lado del otro
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Material del cierre Vidrio
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Cubeta de tinción tipo Hellendahl
Para utilizar con (equipo) Placa de tinción o cámara de revelado de TLC
Número de portaobjetos 8 individuales o 16 consecutivos
Dimensiones (L x An) 7,6 x 2,5 cm (2,9 x 0,98 pulg)
Longitud (imperial) 2,9 in
Longitud (métrico) 7,6 cm
Anchura (imperial) 0,98 in
Anchura (métrico) 2,5 cm
Altura (métrico) 75 mm
Fondo (imperial) interior 2,9 in
Fondo (métrico) interior 7,5 cm