Learn More
DWK Life Sciences Cubetas de tinción de Wheaton™, 8-10 Unidades de portaobjetos
Código de producto. 10284922 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de portaobjetos:
8 portaobjetos individuales o 16 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Número de portaobjetos Tamaño de la unidad
10284922 8 portaobjetos individuales o 16 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior paquete de 6
1 options
Código de producto. 10284922 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 900620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    254.88€ / paquete de 6
    Ahorro 33.12€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Con una amplia parte superior diseñada para facilitar la transferencia de portaobjetos. Cubetas de tinción de Wheaton™, 8-10 unidades de portaobjetos especialmente adecuadas para teñir portaobjetos que están grabadas en un extremo
Con una amplia parte superior diseñada para facilitar la transferencia de portaobjetos. Cubetas de tinción de Wheaton™, 8-10 unidades de portaobjetos especialmente adecuadas para teñir portaobjetos que están grabadas en un extremo
  • Con funda
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Capacidad para 8 portaobjetos individuales de 75 x 25 mm en posición vertical o 16 portaobjetos uno al lado del otro
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Vidrio
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma del fondo Rectangular
Color Clear
Material Vidrio sodocálcico
Tipo Tarro de tinción
Número de portaobjetos 8 portaobjetos individuales o 16 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior
Dimensiones (L x An) 4,2 x 2,6 cm (1,6 x 1,02 pulg)
Longitud (imperial) 1,6 in
Longitud (métrico) 47 mm
Anchura (imperial) 1,02 in
Anchura (métrico) 26 mm
Altura (métrico) 79 mm
Fondo (imperial) interior 3,3 in
Fondo (métrico) 79 mm
Fondo (métrico) interior 8,5 cm