Learn More
DWK Life Sciences Placa de tinción Wheaton™ y cubierta para gradillas de 16, 20 o 30 portaobjetos
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Fabricados con vidrio sodocálcico
- Manufactured from soda-lime glass for chemical resistance and durability
- Designed for use with 16, 20 or 30 position slide racks
- Suitable for standard manual staining procedures
- Removable glass slide rack with open bottom facilitates rapid immersion and drainage, reducing carryover
- Compatible with standard slide sizes: 3 x 1 in. (75 x 25 mm), 3 x 1.5 in. (75 x 38 mm), and 3 x 2 in. (75 x 51 mm)
- Includes matching glass cover
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Vidrio |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Rectangular |
| Color | Clear |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Recipiente de tinción |
| Número de portaobjetos | 16 portaobjetos (32 portaobjetos apoyados entre sí), 20 portaobjetos (40 portaobjetos apoyados entre sí) |
| Dimensiones (L x An) | 4,64 x 3,4 in. (11,8 x 8,8 cm) |
| Longitud (imperial) | 4,64 in |
| Mostrar más |