Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Jarra cuadrada de HDPE
Código de producto. 12422591 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3785 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12422591 3785 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 12422591 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 222333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.75€
    52.54€ / paquete de 4
    Ahorro 5.21€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
La garrafa cuadrada HDPE está diseñada para el almacenamiento y transporte fiable de líquidos. Construida con polietileno de alta densidad con buena resistencia química y mango integrado. Incluye un tapón de rosca revestido de polivinilo 38-400.
  • Ideal para el almacenamiento y transporte de líquidos
  • El asa integral soporta el transporte de la botella
  • Buena resistencia química
  • Incluye un tapón de rosca revestido de polivinilo 38-400
  • Construcción de HDPE cuadrado para apilamiento estable y almacenamiento eficiente en espacio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3785 mL
Color Transparente
Diámetro (imperial) 5,62 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 4 Jarras/Cs.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca De rosca
Altura (métrico) 285 mm
Altura (imperial) 11,22 in
Revestimiento del tapón Polivinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 143 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 128 oz
Forma Cuadrado
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Jarra cuadrada