Learn More
DWK Life Sciences Aparato de extracción Soxhlet Wheaton™ con juntas esmeriladas cónicas estándar
Código de producto. 12674823 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
Tamaño de rosca:
34/45
45/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca unitSize
12674823 125 mL 34/45 cada uno
12684823 250 mL 45/50 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12674823 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 416000
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
  • Fabricado con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Aparato de extracción Soxhlet
Capacidad (métrico) 125 mL
Capacidad (imperial) 4,22 oz
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Juntas esmeriladas cónicas estándar, embudo graduado de 15 ml, pinza de aluminio anodizado, tapón de silicona n.° 5
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
Certificaciones/conformidad ASTM E 438
Tamaño de rosca 34/45
Junta cónica estándar 24/40