Learn More
DWK Life Sciences Tapones de cierre a presión Wheaton™
Código de producto. 12498882 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Verde
Tamaño del tapón:
8 mm
12 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
12498882 Natural 8 mm paquete de 1000
11591245 Natural 12 mm paquete de 1000
12428892 Verde 8 mm paquete de 1000
12458892 Natural 15 mm paquete de 1000
12418892 Azul 8 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12498882 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.35€
    90.46€ / paquete de 1000
    Ahorro 8.89€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Fabricados con polietileno
  • Estilo de cierre: Tapón a presión
  • Material de revestimiento: TFE
Especificaciones
Color Natural
Material LDPE
Esterilidad Non-sterile
Tipo de tapón Snap Cap
Cantidad 1000/Cs.
Tamaño del tapón 8 mm
Tipo de producto Plug Cap