Descripción
- Estilo de cierre: Tapón a presión
- Material de revestimiento: TFE
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo de tapón | Snap Cap |
| Cantidad | 1000/Cs. |
| Tamaño del tapón | 8 mm |
| Tipo de producto | Plug Cap |