Learn More
DWK Life Sciences Tapones a presión para frascos de suero y viales Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Para obtener el máximo sellado de viales con acabado de vidrio para el contrasoplo
- Fabricados con bromobutilo gris
No se recomiendan para viales con un acabado de pared recta.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 3 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Se ajusta a la boca de viales con DI de 1,5 cm y DE de 3 cm y frascos de suero |
| Dureza | 50 durómetros |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Gris |
| Material | Caucho de bromobutilo |
| Tipo de producto | Tapón a presión |