Learn More
DWK Life Sciences Matraces de agitación Wheaton™ con cuatro deflectores
Código de producto. 12674813 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12674813 50 mL cada uno
10727893 250 mL cada uno
12604823 500 mL cada uno
12684813 125 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12674813 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 354235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio de borosilicato esterilizable en autoclave cumple los requisitos de tipo I de USP y ASTM E 438, tipo I, clase A.
  • Para su uso con agitadores orbitales o recíprocos
  • Los deflectores mejoran la aireación y la mezcla para cultivos microbianos y bacterianos
  • Tapa resistente a roturas para su uso con tapón, tapón de algodón o tapa de película
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estilo: agitador
Diámetro exterior (imperial) 1,8 in
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Agitadores orbitales o reciprocantes
Altura (imperial) 3,26 in
Altura (métrico) 8,3 cm
Estilo de cuello Perforado
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Abombado
Diámetro exterior (métrico) 46 mm