Descripción
- Los viales cumplen con los requisitos de resistencia hidrolítica descritos en USP 660 y EP 3.2.1
- Los módulos envueltos en plástico reducen la contaminación por partículas
- El diseño especial agrega resistencia para aplicaciones de liofilización.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,51 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,79 in, 20 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 13 mm |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| Altura (imperial) | 1,97 in |
| Volumen (imperial) | 0,34 oz |
| Mostrar más |